2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502334-1G PC502334-250MG PC502334-5G
APOSPC502334-1GEA 436 DKK
APOSPC502334-1G APOSPC502334-250MG APOSPC502334-5G
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Formel: C₉H₇BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11182341
CAS-nummer: 186036-04-4