2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502332-1G PC502332-250MG PC502332-5G
APOSPC502332-1GEA 436 DKK
APOSPC502332-1G APOSPC502332-250MG APOSPC502332-5G
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Formel: C₁₀H₈BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392394
CAS-nummer: 104384-69-2