2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502325-1G PC502325-250MG PC502325-5G
APOSPC502325-1GEA 2100 DKK
APOSPC502325-1G APOSPC502325-250MG APOSPC502325-5G
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Formel: C₉H₇BrF₂O
Molekylvægt: 249.052 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07847871
CAS-nummer: 135206-83-6