1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502324-1G PC502324-250MG
APOSPC502324-1GEA 4310 DKK
APOSPC502324-1G APOSPC502324-250MG
1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
Formel: C₁₀H₆F₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730349
CAS-nummer: 2187434-99-5