2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50232-1G PC50232-250MG
APOSPC50232-1GEA 3710 DKK
APOSPC50232-1G APOSPC50232-250MG
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₄Br₂ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733989
CAS-nummer: 1804382-39-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III