2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502288-1G PC502288-250MG PC502288-5G
APOSPC502288-1GEA 273 DKK
APOSPC502288-1G APOSPC502288-250MG APOSPC502288-5G
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Formel: C₉H₈BrFO
Molekylvægt: 231.062 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09751763
CAS-nummer: 92821-83-5