4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 3550 DKK
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₅ClFNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26032776
CAS-nummer: 1551793-37-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III