3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502272-1G PC502272-250MG
APOSPC502272-1GEA 8180 DKK
APOSPC502272-1G APOSPC502272-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅BrF₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25476827
CAS-nummer: 1803571-23-4