3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502253-1G PC502253-250MG PC502253-5G
APOSPC502253-1GEA 3220 DKK
APOSPC502253-1G APOSPC502253-250MG APOSPC502253-5G
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₅FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730328
CAS-nummer: 1851952-10-7