2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502252-1G PC502252-250MG PC502252-5G
APOSPC502252-1GEA 3550 DKK
APOSPC502252-1G APOSPC502252-250MG APOSPC502252-5G
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₅FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12545737
CAS-nummer: 137338-08-0