5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502237-1G PC502237-250MG PC502237-5G
APOSPC502237-1GEA 3810 DKK
APOSPC502237-1G APOSPC502237-250MG APOSPC502237-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molekylvægt: 258.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28740802
CAS-nummer: 1805580-19-1