5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502236-1G PC502236-250MG
APOSPC502236-1GEA 4010 DKK
APOSPC502236-1G APOSPC502236-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₄NO₂
Molekylvægt: 287.994 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27931581
CAS-nummer: 889459-12-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III