5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50223-100MG PC50223-1G PC50223-250MG
APOSPC50223-100MGEA 1010 DKK
APOSPC50223-100MG APOSPC50223-1G APOSPC50223-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08544284
CAS-nummer: 215788-34-4