2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502223-1G PC502223-250MG
APOSPC502223-1GEA 4260 DKK
APOSPC502223-1G APOSPC502223-250MG
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30730319
CAS-nummer: 2149597-24-8