3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502222-1G PC502222-250MG PC502222-5G
APOSPC502222-1GEA 1860 DKK
APOSPC502222-1G APOSPC502222-250MG APOSPC502222-5G
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃IO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25967134
CAS-nummer: 775330-11-5