Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502211-1G PC502211-250MG
APOSPC502211-1GEA 4090 DKK
APOSPC502211-1G APOSPC502211-250MG
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₅·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18861751
CAS-nummer: 1632070-90-6