1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50221-1G PC50221-25G PC50221-5G
APOSPC50221-1GEA 273 DKK
APOSPC50221-1G APOSPC50221-25G APOSPC50221-5G
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₄BrF₅O
Kogepunkt: 91…91 °C (50 mm Hg)
Massefylde: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040941
CAS-nummer: 56425-85-5