2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502207-1G PC502207-250MG
APOSPC502207-1GEA 9850 DKK
APOSPC502207-1G APOSPC502207-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₄BrF₅O₂
Molekylvægt: 319.023 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30723449
CAS-nummer: 2149602-08-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III