2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502206-1G PC502206-250MG
APOSPC502206-1GEA 4580 DKK
APOSPC502206-1G APOSPC502206-250MG
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₅F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30723445
CAS-nummer: 2149591-28-4