2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502201-1G PC502201-250MG
APOSPC502201-1GEA 5400 DKK
APOSPC502201-1G APOSPC502201-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28738353
CAS-nummer: 1807187-83-2