4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502180-1G PC502180-250MG PC502180-5G
APOSPC502180-1GEA 600 DKK
APOSPC502180-1G APOSPC502180-250MG APOSPC502180-5G
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃ClF₄O₄S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16883063
CAS-nummer: 1027345-07-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,III