4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-3-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC502154-1G PC502154-250MG PC502154-5G
APOSPC502154-1GEA 1500 DKK
APOSPC502154-1G APOSPC502154-250MG APOSPC502154-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30183258
CAS-nummer: 1917307-72-2