3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502153-1G PC502153-250MG PC502153-5G
APOSPC502153-1GEA 414 DKK
APOSPC502153-1G APOSPC502153-250MG APOSPC502153-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08448293
CAS-nummer: 28186-62-1