3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502150-1G PC502150-250MG
APOSPC502150-1GEA 5490 DKK
APOSPC502150-1G APOSPC502150-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977391
CAS-nummer: 868166-28-3