3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502143-1G PC502143-250MG
APOSPC502143-1GEA 889 DKK
APOSPC502143-1G APOSPC502143-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185568
CAS-nummer: 868596-13-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III