5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502138-1G PC502138-250MG PC502138-5G
APOSPC502138-1GEA 1260 DKK
APOSPC502138-1G APOSPC502138-250MG APOSPC502138-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202666
CAS-nummer: 287121-32-8