4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502134-1G PC502134-250MG PC502134-5G
APOSPC502134-1GEA 1310 DKK
APOSPC502134-1G APOSPC502134-250MG APOSPC502134-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Molekylvægt: 224.458 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19381659
CAS-nummer: 1349719-24-9