4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502133-1G
PC502133-5G
APOSPC502133-1GEA
183
DKK
APOSPC502133-1G
APOSPC502133-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368344 CAS-nummer: 1043416-40-5 |