Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502130-1G PC502130-250MG PC502130-5G
APOSPC502130-1GEA 719 DKK
APOSPC502130-1G APOSPC502130-250MG APOSPC502130-5G
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000921
CAS-nummer: 647020-71-1