2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502108-1G PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA 2180 DKK
APOSPC502108-1G APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787527
CAS-nummer: 1119454-13-5