3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502103-1G PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA 2730 DKK
APOSPC502103-1G APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18398161
CAS-nummer: 1261482-46-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III