Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502099-1G PC502099-5G PC502099-25G
APOSPC502099-1GEA 327 DKK
APOSPC502099-1G APOSPC502099-5G APOSPC502099-25G
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846086
CAS-nummer: 1160574-62-8