6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC50208-1G PC50208-250MG
APOSPC50208-1GEA 3490 DKK
APOSPC50208-1G APOSPC50208-250MG
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃BrF₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28515425
CAS-nummer: 1820619-42-8