4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1-ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC502072-1G PC502072-250MG
APOSPC502072-1GEA 898 DKK
APOSPC502072-1G APOSPC502072-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22570386
CAS-nummer: 1824630-55-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III