Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502071-1G PC502071-250MG PC502071-5G
APOSPC502071-1GEA 2510 DKK
APOSPC502071-1G APOSPC502071-250MG APOSPC502071-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30481112
CAS-nummer: 2089258-73-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III