2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Difluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC502070-1G PC502070-250MG PC502070-5G
APOSPC502070-1GEA 3600 DKK
APOSPC502070-1G APOSPC502070-250MG APOSPC502070-5G
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂F₅I
Molekylvægt: 307.987 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30481111
CAS-nummer: 2089257-26-9