3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502064-1G PC502064-250MG PC502064-5G
APOSPC502064-1GEA 1430 DKK
APOSPC502064-1G APOSPC502064-250MG APOSPC502064-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28746753
CAS-nummer: 1428940-11-7