3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502063-1G PC502063-250MG PC502063-5G
APOSPC502063-1GEA 1810 DKK
APOSPC502063-1G APOSPC502063-250MG APOSPC502063-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃N
Molekylvægt: 250.015 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606444
CAS-nummer: 1228898-24-5