5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502062-1G PC502062-250MG PC502062-5G
APOSPC502062-1GEA 2730 DKK
APOSPC502062-1G APOSPC502062-250MG APOSPC502062-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972473
CAS-nummer: 887585-71-9