3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502060-1G PC502060-5G
APOSPC502060-1GEA 269 DKK
APOSPC502060-1G APOSPC502060-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20233294
CAS-nummer: 1349715-72-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III