3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
PC502059-1G PC502059-250MG PC502059-5G
APOSPC502059-1GEA 1130 DKK
APOSPC502059-1G APOSPC502059-250MG APOSPC502059-5G
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21364899
CAS-nummer: 1357942-87-0