6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC502047-1G PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA 515 DKK
APOSPC502047-1G APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027453
CAS-nummer: 326-55-6