3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502026-1G PC502026-250MG
APOSPC502026-1GEA 4260 DKK
APOSPC502026-1G APOSPC502026-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molekylvægt: 256.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12166253
CAS-nummer: 1096884-90-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III