3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC502024-1G PC502024-250MG PC502024-5G
APOSPC502024-1GEA 1860 DKK
APOSPC502024-1G APOSPC502024-250MG APOSPC502024-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅BrF₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28060517
CAS-nummer: 1823897-02-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III