4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC502009-1G PC502009-250MG
APOSPC502009-1GEA 1860 DKK
APOSPC502009-1G APOSPC502009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25459672
CAS-nummer: 1780187-45-2