2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501993-1G PC501993-250MG
APOSPC501993-1GEA 4310 DKK
APOSPC501993-1G APOSPC501993-250MG
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
Molekylvægt: 215.022 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD29049266
CAS-nummer: 1935427-48-7