2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501991-1G PC501991-250MG PC501991-5G PC501991-10G PC501991-25G
APOSPC501991-1GEA 1260 DKK
APOSPC501991-1G APOSPC501991-250MG APOSPC501991-5G APOSPC501991-10G APOSPC501991-25G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698446
CAS-nummer: 1214329-62-0