4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501990-100MG PC501990-1G PC501990-250MG
APOSPC501990-100MGEA 2940 DKK
APOSPC501990-100MG APOSPC501990-1G APOSPC501990-250MG
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD29049281
CAS-nummer: 1850856-63-1