6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501975-10G PC501975-1G PC501975-5G
APOSPC501975-10GEA 9330 DKK
APOSPC501975-10G APOSPC501975-1G APOSPC501975-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28060860
CAS-nummer: 1807193-48-1