3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501970-1G PC501970-250MG PC501970-5G
APOSPC501970-1GEA 3360 DKK
APOSPC501970-1G APOSPC501970-250MG APOSPC501970-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737921
CAS-nummer: 1807172-44-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III